Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 250 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 338,00 | |
| 1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 844,00 |
Über diesen Artikel
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Level
product line
EMSURE®
assay
≥99.9% (complexometric)
form
granular
bp
906 °C/1013 hPa
mp
419 °C
density
7.13 g/cm3 at 20 °C
cation traces
Cd: ≤0.002%, As: ≤0.00001%, Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.02%, Pb: ≤0.005%, Sn: ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Application
- ZMYND8 Is a Regulator of Sonic Hedgehog Signaling in ATRA-Mediated Differentiation of Neuroblastoma Cells: Diese Studie zeigt die Rolle von ZMYND8, einem Zink-bindenden Protein, bei der Regulierung der Sonic-Hedgehog-Signalgebung während der Differenzierung von Neuroblastomzellen. Diese Forschungsarbeit verbessert das Verständnis der Beteiligung von Zink an kritischen Zellprozessen und seines Potenzials bei therapeutischen Anwendungen für Neuroblastome (Guha et al., 2024).
- Mechanistic insight into the anti-alternaria activity of bimetallic zinc oxide and silver/zinc oxide nanoparticles: Diese Forschungsarbeit bietet einen detaillierten mechanistischen Einblick in die antimikrobiellen Eigenschaften von bimetallischen Zinkoxid-Nanopartikeln. Die Studie unterstreicht die Rolle von Zink bei der Entwicklung wirksamer antimikrobieller Wirkstoffe, die bei der Bekämpfung von Pilzinfektionen und der Verbesserung der Lebensmittelsicherheit von entscheidender Bedeutung sein könnten (Daniel et al., 2024).
- Bio-fabricated zinc oxide nanoparticles mediated by endophytic fungus Aspergillus sp. SA17 with antimicrobial and anticancer activities: in vitro supported by in silico studies: Die Studie konzentriert sich auf die Biosynthese von Zinkoxid-Nanopartikeln unter Verwendung von endophytischen Pilzen und deren dualen antimikrobiellen und Antikrebsaktivitäten. Die Ergebnisse zeigen das Potenzial von Zink-basierten Nanomaterialien in medizinischen Anwendungen, insbesondere bei der Entwicklung neuer Krebstherapien (Abdelrahman et al., 2024).
- Genome-wide analysis of filamentous temperature-sensitive H protease (ftsH) gene family in soybean: In diesem Artikel wird die Rolle von Zink bei der Funktion der ftsH-Genfamilie in Sojabohnen untersucht, die für die Stressreaktionen und die Entwicklung von Pflanzen entscheidend ist. Die Forschungsarbeit liefert Einblicke in die Rolle von Zink in der Agrarbiotechnologie und verbessert so die Widerstandsfähigkeit und Produktivität von Nutzpflanzen (Wang et al., 2024).
Analysis Note
As (Arsen): ≤ 0,00001 %
Cd (Cadmium): ≤ 0,002 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,02 %
Pb (Blei): ≤ 0,005 %
Sn (Zinn): ≤ 0,001 %
Entspricht Reag. Ph. Eur.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form granular | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥99.9% (complexometric) | assay - | assay - | assay ≥95% (complexometric) |
| Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 300 |
| density 7.13 g/cm3 at 20 °C | density 7.133 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.133 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.14 g/cm3 at 20 °C |
| mp 419 °C | mp 420 °C (lit.) | mp 420 °C (lit.) | mp 420 °C |
| cation traces As: ≤0.00001%, Cu: ≤0.001%, Pb: ≤0.005%, Cd: ≤0.002%, Sn: ≤0.001%, Fe: ≤0.02% | cation traces - | cation traces - | cation traces As: ≤0.0001%, Cd: ≤0.05%, Cu: ≤0.005%, Fe: ≤0.005%, Pb: ≤0.005%, Sn: ≤0.001% |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zink
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7440-66-6
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1087560250 | 04022536107660 |
| 1087561000 | 04022536107677 |