Merck
1.08789
Supelco
Zink
powder for analysis particle size < 45 µm EMSURE®
Synonym(e):
Zink
Größe auswählen
500 G
€ 76,60
1 KG
€ 153,00
€ 76,60
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 G
€ 76,60
1 KG
€ 153,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Zn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
65.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141750
EG-Index-Nummer:
231-175-3
NACRES:
NA.21
€ 76,60
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
1.33 hPa ( 487 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥95% (complexometric)
Form
powder
Selbstzündungstemp.
460 °C
Verunreinigungen
≤0.1% Substances insoluble in hydrochloric acid
bp
908 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
420 °C
Dichte
7.14 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
1800‑2700 kg/m3
Kationenspuren
As: ≤0.0001%
Cd: ≤0.05%
Cu: ≤0.005%
Fe: ≤0.005%
Pb: ≤0.005%
Sn: ≤0.001%
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChIKey
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
  • ZMYND8 Is a Regulator of Sonic Hedgehog Signaling in ATRA-Mediated Differentiation of Neuroblastoma Cells: Diese Studie zeigt die Rolle von ZMYND8, einem Zink-bindenden Protein, bei der Regulierung der Sonic-Hedgehog-Signalgebung während der Differenzierung von Neuroblastomzellen. Diese Forschungsarbeit verbessert das Verständnis der Beteiligung von Zink an kritischen Zellprozessen und seines Potenzials bei therapeutischen Anwendungen für Neuroblastome (Guha et al., 2024).
  • Mechanistic insight into the anti-alternaria activity of bimetallic zinc oxide and silver/zinc oxide nanoparticles: Diese Forschungsarbeit bietet einen detaillierten mechanistischen Einblick in die antimikrobiellen Eigenschaften von bimetallischen Zinkoxid-Nanopartikeln. Die Studie unterstreicht die Rolle von Zink bei der Entwicklung wirksamer antimikrobieller Wirkstoffe, die bei der Bekämpfung von Pilzinfektionen und der Verbesserung der Lebensmittelsicherheit von entscheidender Bedeutung sein könnten (Daniel et al., 2024).
  • Bio-fabricated zinc oxide nanoparticles mediated by endophytic fungus Aspergillus sp. SA17 with antimicrobial and anticancer activities: in vitro supported by in silico studies: Die Studie konzentriert sich auf die Biosynthese von Zinkoxid-Nanopartikeln unter Verwendung von endophytischen Pilzen und deren dualen antimikrobiellen und Antikrebsaktivitäten. Die Ergebnisse zeigen das Potenzial von Zink-basierten Nanomaterialien in medizinischen Anwendungen, insbesondere bei der Entwicklung neuer Krebstherapien (Abdelrahman et al., 2024).
  • Genome-wide analysis of filamentous temperature-sensitive H protease (ftsH) gene family in soybean: In diesem Artikel wird die Rolle von Zink bei der Funktion der ftsH-Genfamilie in Sojabohnen untersucht, die für die Stressreaktionen und die Entwicklung von Pflanzen entscheidend ist. Die Forschungsarbeit liefert Einblicke in die Rolle von Zink in der Agrarbiotechnologie und verbessert so die Widerstandsfähigkeit und Produktivität von Nutzpflanzen (Wang et al., 2024).
Hinweis zur Analyse
Assay (komplexometrisch): ≥ 95 %
Identität: entspricht
As (Arsen): ≤ 0,0001 %
In Salzsäure unlösliche Anteile: ≤ 0,1 %
Cd (Cadmium): ≤ 0,05 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,005 %
Pb (Blei): ≤ 0,005 %
Sn (Zinn): ≤ 0,001 %
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 5
1 of 5