Fortfahren mit
1.08541
Spray nozzles for TLC sprayer
suitable for thin layer chromatography (TLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
storage temp.
2-30°C
General description
Contents: 6 units 5 units 0.8mm, 1 unit 1.25mm
Our TLC accessories allow professionals to work more quickly, more efficiently, and more reliably. Thanks to our broad assortment, users will always find what they need.
Analysis Note
TLC-Test: passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.085401.125371.06705
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
no temp limit
storage temp.
15-25°C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
108541000104022536106106