Fortfahren mit
1.08540
DC-Sprühgerät
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 unit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.060,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
€ 1.060,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
storage temp.
2-30°C
General description
Mit unseren DC-Zubehörprodukten können Fachleute schneller, effizienter und zuverlässiger arbeiten. Dank unseres umfangreichen Sortiments finden Anwender stets, was sie benötigen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.067051.020351.08541
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
108540000104022536106083
Questions
  1. Does product 1085400001 have a lithium battery?
    1 answer
    1. TLC sprayer - 1085400001 uses a 4.8V Nickel–metal hydride battery.