Fortfahren mit
1.08462
Uranin AP (C.I. 45350)
concentrated for the examination of subterranean waters
Synonym(e):
Uranin AP (C.I. 45350)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H10Na2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
376.27
UNSPSC Code:
12171501
EC Index Number:
208-253-0
NACRES:
NA.21
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
potency
6720 mg/kg LD50, oral (Rat)
technique(s)
titration: suitable
loss
≤7% loss on drying, 110°C
color
red-brown
pH
8.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
>300 °C
solubility
500 g/L
bulk density
600 kg/m3
λmax
489-491 nm (buffer pH 8.0)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]c1cc2c(cc1)C(=C4C(=CC(=O)C=C4)O2)c3c(cccc3)C(=O)[O-]
InChI
1S/C20H12O5.2Na/c21-11-5-7-15-17(9-11)25-18-10-12(22)6-8-16(18)19(15)13-3-1-2-4-14(13)20(23)24;;/h1-10,21H,(H,23,24);;/q;2*+1/p-2
InChI key
NJDNXYGOVLYJHP-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Identität (UV/VIS-Spektrum): entspricht
Aussehen: Rotbraunes Pulver, gelegentlich mit körnigen und hellen Anteilen.
Absorptionsmaximum λmax. (Puffer pH 8,0): 489–491 nm
Spez. Absporptionsgrad A 1 %/1 cm (λmax; 0,005  g/l; Puffer pH 8,0; ber. auf getrocknete Substanz): ≥ 1800
Trocknungsverlust (110 °C): ≤ 7 %
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.03992F637746960
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
bulk density
600 kg/m3
bulk density
600 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
500 g/L
solubility
500 g/L
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
423.7 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
217.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
108462010004022536104942
108462100004022536104959