Fortfahren mit
1.03992
Fluorescein-Natrium (C.I. 45350)
extra pure
Synonym(e):
Fluorescein-Natrium (C.I. 45350)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 295,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H10Na2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
376.27
UNSPSC Code:
12171501
EC Index Number:
208-253-0
MDL number:
€ 295,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenProduktmuster anfordern
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
powder
potency
6720 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
>300 °C
solubility
500 g/L
bulk density
600 kg/m3
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]c1cc2c(cc1)C(=C4C(=CC(=O)C=C4)O2)c3c(cccc3)C(=O)[O-]
InChI
1S/C20H12O5.2Na/c21-11-5-7-15-17(9-11)25-18-10-12(22)6-8-16(18)19(15)13-3-1-2-4-14(13)20(23)24;;/h1-10,21H,(H,23,24);;/q;2*+1/p-2
InChI key
NJDNXYGOVLYJHP-UHFFFAOYSA-L
General description
Wir bieten eine Reihe von hochwertigen wichtigen Rohstoffen plus die Dokumentation und Expertise, die unseren Kunden hilft, die strengen regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten hält strengen Qualitätskontrollverfahren stand.
Application
Fluoreszeinnatrium wird als fluoreszierender Tracer eingesetzt.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.03887F637746960
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
mp
>300 °C
mp
>300 °C
mp
>300 °C
mp
-
solubility
500 g/L
solubility
500 g/L
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
-
pH
8.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
8.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
8.3 (20 °C, 10 g/L)
pH
-
potency
6720 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
6720 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluorescein-Natrium (C.I. 45350)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
423.7 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
217.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
103992100004022536045917