Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
Titriplex® III-Lösung, for metal titration c(Na-EDTA 2 HO) = 0.1 mol/l, Titripur®, reag. Ph. Eur.
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Segment
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Complexometric reactions
packaging
Titripac® of
concentration
0.1 M
technique(s)
titration: suitable
pH
7.5 (20 °C in H2O)
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
- Determining the concentrations of heavy metals in environmental samples. It is employed for titrations in the determination of metals such as arsenic, lead, mercury, copper, manganese, zinc, and iron.
- Metal ion chelation to ascertain the concentrations of Cu(II) and Zn(II) in colorimetric titrations, and in buffer preparation to maintain pH stability during biochemical assays.
Features and Benefits
Diese volumetrische Lösung wird von unserem Kalibrierlabor D-K-15185-01-00 kalibriert, das gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) für die Analyse von Stoffmengenkonzentrationen in volumetrischen Lösungen akkreditiert ist. Das Akkreditierungszertifikat finden Sie unter www.sigmalaldrich.com/ISO17025.
Packaging
Titripac®-Verpackung – alle SKU-Packungsnummern, die auf „4000, 4003, 9010, 9013“ enden – weitere Informationen finden Sie unter: www.sigmaaldrich.com/Titripac
Analysis Note
Stoffmengenkonzentration 0,0995–0,1005 mol/L
Messunsicherheit ± 0,0003 mol/L
Rückführbar auf NIST SRM
Die Konzentration wird mittels volumetrischer Titration bestimmt und entspricht 20 °C.
Die Stoffmengenkonzentration dieser volumetrischen Lösung ist auf einen Primärstandard (SRM) des National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 682 Zink), mittels des volumetrischen Standards Zink (Artikelnummer 1.02409) rückführbar, ein zertifiziertes Referenzmaterial nach ISO 17034, das von unserem akkreditierten Kalibrierlabor der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland nach DIN EN ISO/IEC 17025 analysiert wurde. Die Unsicherheit wird als erweiterte Messunsicherheit mit dem Überdeckungsfaktor k=2 ausgedrückt und deckt ein Konfidenzniveau von 95 % ab.
Hinweis: Der Titer ist ein Korrekturfaktor zur Korrektur von Variationen der volumetrischen Lösung, der Titrationsgeräte, der Temperatur und anderer Laborbedingungen. Um korrekte Titrationsergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, einen Titer mit laboreigenen Geräten und unter laborspezifischen Bedingungen direkt nach dem Öffnen einer neuen Flasche und in regelmäßigen Abständen zu bestimmen.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: Complexometric reactions | reaction suitability - | reaction suitability reaction type: Complexometric reactions | reaction suitability reaction type: Complexometric reactions |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable |
| product line Titripur® | product line Titrisol® | product line Titripur® | product line Titripur® |
| density 1.02 g/cm3 at 20 °C | density 1.14 g/cm3 at 20 °C | density - | density - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| packaging Titripac® of | packaging - | packaging - | packaging - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Titriplex® III-Lösung
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Karl Fischer titration determines water content in raw materials and products, a widely used analytical method.
Die Karl-Fischer-Titration bestimmt den Wassergehalt in Rohstoffen und Produkten und ist eine weit verbreitete Analysemethode.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1084319013 | 04054839633263 |
| 1084311073 | 04054839746307 |
| 1084314003 | 04054839633256 |
| 1084311003 | 04054839633249 |
| 1084319010 | 04022536104591 |
| 1084314000 | 04027269029708 |
| 1084311007 | 04054839047237 |
| 1084311000 | 04022536104560 |