Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H9NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.12
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
200-774-1
NACRES:
NA.21
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Level
form
solid
pH
5-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
265-270 °C
solubility
90 g/L
bulk density
370 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H3]C(C(O)C)C(=O)[O-]
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)
InChI key
AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance: white to almost white, fine powder
Appearance of solution (1 mol/l, water): clear and colorless
Spec. rotation (α 20/D, 50 g/l, hydrochloric acid 1 mol/l): -15.4 to -16.4
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.01 %
Foreign amino acids: ≤ 0.3 %
Other ninhydrine positive substances: ≤ 0.1 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance: white to almost white, fine powder
Appearance of solution (1 mol/l, water): clear and colorless
Spec. rotation (α 20/D, 50 g/l, hydrochloric acid 1 mol/l): -15.4 to -16.4
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.01 %
Foreign amino acids: ≤ 0.3 %
Other ninhydrine positive substances: ≤ 0.1 %
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form - | form powder | form - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| mp 265-270 °C | mp 256 °C (dec.) (lit.) | mp 256 °C (dec.) (lit.) | mp 256 °C (dec.) (lit.) |
| solubility 90 g/L | solubility - | solubility H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| bulk density 370 kg/m3 | bulk density - | bulk density - | bulk density - |
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1084110010 | 04022536104133 |
| 1084119010 | 04022536692845 |
| 1084110100 | 04022536104140 |
| 1084111000 | 04022536104157 |