Merck
T8441
Sigma-Aldrich
L-Threonin
99.0-101.0%, suitable for cell culture, BioXtra, non-animal source
Synonym(e):
(2S,3R)-2-Amino-3-hydroxy-buttersäure
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(OH)CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.12
Beilstein:
1721646
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
product name
L-Threonin, from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%
Biologische Quelle
non-animal source
Agentur
USP/NF
meets EP testing specifications
meets JP testing specifications
meets USP testing specifications
Produktlinie
BioXtra
Assay
99.0-101.0%
Form
powder
Qualität
meets EP, JP, USP testing specifications
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, tested
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
256 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES String
C[C@@H](O)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1
InChIKey
AYFVYJQAPQTCCC-GBXIJSLDSA-N
Allgemeine Beschreibung
L-Threonin ist eine natürlich vorkommende Aminosäure, die zur Aspartatfamilie der Aminosäuren gehört.
Anwendung
L-Threonin wird für folgende Anwendungen eingesetzt:
  • zum Untersuchen der Wirkung von Wärme auf die Homoserin-Kinase-Aktivität
  • bei Plackett-Burman-Analysen und der anschließenden Untersuchung der Wirkung von ausgewählten Aminosäuren auf die monoklonale Antikörperproduktion in CHO-Zellen
  • als Substrat zur Bestimmung der L-Threonin-Dehydrogenase-Aktivität
  • zum Untersuchen der Wirkung von L-Threonin auf die Wachstumsrate von P. putida, um deren Toleranz gegenüber L-Threonin zu prüfen
Biochem./physiol. Wirkung
L-Threonin wird als essenzielle Aminosäure angesehen. L-Threonin ist an der Synthese von Mucin, einem Protein zur Förderung der Darmfunktion und -integrität, beteiligt. L-Threonin fördert die Leistung des Immunsystems. Darüber hinaus ist es für die O-Glykosylierung, Proteinphosphorylierung und Glycinsynthese von hoher Bedeutung.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Regulation of L-Threonine Dehydrogenase in Somatic Cell Reprogramming
Chuanchun Han
Stem Cells, 31(5) (2013)
Systems metabolic engineering of Escherichia coli for L?threonine production.
Lee HK, et al.
Molecular Systems Biology, 3(1), 149-149 (2007)
Genome-wide identification of tolerance mechanisms toward p-coumaric acid in Pseudomonas putida
Patricia Calero
Biotechnology and Bioengineering, 115(3), 762-774 (2018)
Homoserine Kinase from Escherichia coli K-12: Properties,
Inhibition by L-Threonine, and Regulation of Biosynthesis
J. THEZE
Journal of Bacteriology, 118(2), 577-581 (1974)
Use of a Plackett-Burman statistical design to determine the effect of selected amino acids on monoclonal antibody production in CHO cells.
Gonzalez-Leal IJ
Biotechnol. Progress, 27(6), 1709-1717 (2011)