Fortfahren mit
1.08389
Toluol
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Synonym(e):
Toluol, Methylbenzol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
92.14
UNSPSC Code:
12191501
NACRES:
NA.03
EC Index Number:
203-625-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635760
Assay:
≥99.8% (GC)
Technique(s):
gas chromatography (GC): suitable
Bp:
110-111 °C (lit.)
Vapor pressure:
22 mmHg ( 20 °C), 26 mmHg ( 25 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
suitable for EPA 1613
Quality Segment
vapor density
3.2 (vs air)
vapor pressure
22 mmHg ( 20 °C), 26 mmHg ( 25 °C)
product line
SupraSolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
997 °F
expl. lim.
7 %
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n/D 1.496 (lit.)
kinematic viscosity
0.7 cSt(20 °C)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
transition temp
flash point 4 °C
density
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI key
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
General description
SupraSolv ECD und FID wurden speziell für die Gaschromatographie in Kombination mit Elektroneneinfangdetektoren (ECD) und Flammenionisationsdetektoren (FID) entwickelt. SupraSolv Lösungsmittel bieten das größte spezifizierte Retentionszeitfenster, eine klare Basislinie und ein minimales Signal-Rausch-Verhältnis. Dadurch sind zuverlässige und reproduzierbare Analyseergebnisse möglich.
Other Notes
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihr Sicherheitsniveau ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Legal Information
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.00849TX07351.08331
Toluol for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Supelco
1.08389
Toluol
Toluol for gas chromatography MS Suprasolv®
Supelco
1.00849
Toluol
Toluol Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Supelco
TX0735
Toluol
Toluol for spectroscopy Uvasol®
Supelco
1.08331
Toluol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
GC/MS: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
110-111 °C (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
expl. lim.
7 %
expl. lim.
7 %
expl. lim.
7 %
expl. lim.
7 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Toluol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
39.9 °F - closed cup
flash_point_c
4.4 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
108-88-3
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)