Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 96,60 | |
| 2.5 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 205,00 |
Über diesen Artikel
vapor density
3.2 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
22 mmHg ( 20 °C), 26 mmHg ( 25 °C)
product line
SupraSolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
997 °F
expl. lim.
7 %
technique(s)
GC/MS: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.03% Water
evapn. residue
≤3.0 mg/L
color
APHA: ≤10
refractive index
n/D 1.496 (lit.)
kinematic viscosity
0.7 cSt(20 °C)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
transition temp
flash point 4 °C
solubility
0.52 g/L
density
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI key
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Analytical Solution for The Toluene and Mixture of Toluene and n-Propanol in The Biofilm Using ADM.: Diese Studie bietet eine analytische Lösung für die Diffusion und Reaktion von Toluol und seinen Mischungen mit n-Propanol in Biofilmen unter Verwendung der Adomian Decomposition Method (ADM). Die Ergebnisse unterstreichen die Effizienz der ADM bei der Lösung komplexer Diffusions-Reaktionsprobleme in umwelttechnischen Anwendungen (Valli et al., 2020).
- Benzene, toluene, ethylbenzene, and xylene: Current analytical techniques and approaches for biological monitoring.: In dieser umfassenden Übersichtsarbeit werden verschiedene analytische Techniken und Ansätze zum biologischen Monitoring zur Beurteilung der Exposition von Personen gegenüber Toluol und anderen BTEX-Verbindungen diskutiert. Sie enthält außerdem eine Bewertung der Effektivität verschiedener Probenvorbereitungsmethoden und Analysetechniken und unterstreicht die Bedeutung zuverlässiger Biomarker für die Exposition am Arbeitsplatz (Soleimani, 2020).
- Employing UV/peroxydisulphate (PDS) activated by ferrous ion for the removal of toluene in aqueous environment: electrical consumption and kinetic study.: Diese Forschung untersucht die Entfernung von Toluol aus wässrigen Umgebungen unter Verwendung von UV/Peroxydisulfat, das durch Eisenionen aktiviert ist. Die Studie verschafft Einblicke in die kinetischen Parameter und den Stromverbrauch des Prozesses und belegt damit sein Potenzial für Umweltsanierungsanwendungen (Shokri, 2020).
- Investigation of some effective factors on urinary metabolites in biological monitoring of benzene, toluene, and xylene compounds.: In diesem Artikel werden die Faktoren untersucht, die Metaboliten im Harn beim biologischen Monitoring der Exposition gegenüber Benzol-, Toluol- und Xylolverbindungen (BTX) beeinflussen. Es unterstreicht die Bedeutung des Verständnisses dieser Faktoren für eine genaue Bewertung der Exposition gegenüber BTX-Verbindungen am Arbeitsplatz (Taheri et al., 2022).
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| technique(s) GC/MS: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable |
| assay ≥99.8% (GC) | assay ≥99.9% (GC) | assay ≥99.9% (GC) | assay ≥99.9% (GC) |
| solubility 0.52 g/L | solubility - | solubility 0.52 g/L | solubility - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| impurities ≤0.03% Water | impurities ≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0006 meq/g Alkalinity, ≤0.05% Water | impurities ≤0.000002% As (Arsenic), ≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0006 meq/g Alkalinity, ≤0.005% Benzene (GC), ≤0.03% Water, ≤0.5 ppm Chloride (Cl), ≤1 ppm Sulfate (SO4) | impurities ≤0.0001 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.01% Water |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Toluol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
39.9 °F
flash_point_c
4.4 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
108-88-3
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1008492500 | 04027269319496 |