Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 126,00 |
Über diesen Artikel
microbiology
Quality Segment
agency
JP, USP, according to EP
sterility
non-sterile
form
granular
composition
Dextrose, 2%
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
storage condition
dry media (Keep tightly closed)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
light yellow
pH
5.5-5.7 (22 °C, 30 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
30 g/L
bulk density
640 kg/m3
application(s)
clinical
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
molds, yeasts
General description
Application
Features and Benefits
- GranuCult® bietet hochwertige granulierte Nährmedien.
- Sie sind sicher und nachhaltig aufgrund der verringerten Risiken des Einatmens von Feinstaub und toxischen Substanzen und gewährleisten ein sichereres Arbeitsumfeld.
- Ausgezeichnete Benetzbarkeit, Löslichkeit und Fließeigenschaften
- Praktisch, Komponententrennung und Verklumpung sind minimal, sogar unter feuchten oder warmen Bedingungen.
- Gute Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
- Verlängerte Haltbarkeit von bis zu fünf Jahren
- Hohe Anzahl von Versuchsstämmen, die alle regulatorischen Anforderungen erfüllen
- Durch die Granulierungstechnik können viele Zusätze hinzugefügt werden, ohne dass sie separat dazugegeben werden müssen.
Analysis Note
Aussehen (Farbe): gelblich-braun
pH-Wert (25 °C): 5,4–5,8
Typische Zusammensetzung (g/Liter): Pepton aus Fleisch 5,0; Pepton aus Casein 5,0; D(+)Glucose 20,0.
Wachstum (Trichophyton mentagrophytes ATCC 18748): gut bis sehr gut
Wachstum (Trichophyton rubrum ATCC 28188): befriedigend bis gut
Wachstum (Microsporum gallinae ATCC 12108): befriedigend bis gut
Wachstum (Trichophyton ajelloi ATCC 28454): befriedigend bis gut
Wachstum (Aspergillus brasiliensis (vormals A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)): gut bis sehr gut
Wachstum (Penicillium commune ATCC 10428): gut bis sehr gut
Inkubation: 7 Tage bei 28 °C
Wachstumsprüfung gemäß der harmonisierten Methode der EP, USP und JP.
Inokulum auf Referenzmedium (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): ≤ 100
Wachstum (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): befriedigend bis sehr gut
Inkubation: bis zu 3 Tage; 30–35 °C
Die obigen Informationen sind aktuell zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können ohne Vorankündigung geändert werden (ausgenommen sind Kunden, die einen Änderungskontrollvertrag mit unserem Unternehmen abgeschlossen haben). Die Informationen/Formate können jederzeit und derartig modifiziert werden, wenn unternehmensinterne Belange oder Standardregelwerke dies vorschreiben.
Other Notes
- Die Bouillon ist klar und gelblich-braun.
- Der pH-Wert liegt bei 25 °C im Bereich von 5,4 bis 5,8.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| suitability molds, yeasts | suitability Enterococcus spp. | suitability molds, yeasts | suitability nonselective for molds, nonselective for yeasts |
| form granular | form medium granules (dehydrated (DCM)) | form plate (ready-to-use) | form granular |
| agency JP, according to EP, USP | agency - | agency EP, USP | agency according to ISO |
| application(s) clinical | application(s) food and beverages | application(s) air monitoring, pharmaceutical | application(s) food and beverages |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) - | technique(s) microbiological culture: suitable |
| manufacturer/tradename GranuCult® prime | manufacturer/tradename GranuCult® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename GranuCult® prime |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SDB
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Artikel
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
The different types of culture media, that are used to grow microorganisms in the laboratory for quality control, are classified by several criteria, such as consistency, composition, or selectivity.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1083390500 | 04022536103082 |