Fortfahren mit
1.01590
Azid-Glucose-Bouillon
for microbiology
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 172,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
€ 172,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
medium granules (dehydrated (DCM))
manufacturer/tradename
GranuCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.1-7.3 (35 °C, 35 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
35 g/L
bulk density
640 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Enterococcus spp.
Analysis Note
Aussehen (Klarheit): klar
Aussehen (Farbe): gelblich-braun
pH-Wert (25 °C): 7,0 - 7,4
Wachstum (Enterococcus faecalis ATCC 11700): gut bis sehr gut
Wachstum (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): gut bis sehr gut
Wachstum (Enterococcus hirae ATCC 8043 (WDCM 00089)): gut bis sehr gut
Wachstum (Streptococcus bovis DSM 20065): befriedigend bis sehr gut
Wachstum (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): nicht vorhanden bis schwach
Wachstum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): nicht vorhanden bis schwach
Wachstum (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): nicht vorhanden bis schwach
Inkubation: 48 h; 35 °C; aerob.
Other Notes
Wir haben zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete granulatförmige GranuCult® und das kostengünstige pulverförmige NutriSelect®, je nachdem, was Sie benötigen.
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben — von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.08339D9559D9434
SDB GranuCult® prime, Dextrose 2 %, according to EP, USP, JP, granular, for yeasts, for molds, pkg of 500 g
Millipore
1.08339
SDB
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
form
medium granules (dehydrated (DCM))
form
granular
form
powder
form
solid
suitability
Enterococcus spp.
suitability
molds, yeasts
suitability
-
suitability
-
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
clinical
microbiology
application(s)
-
application(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
35 g/L
solubility
30 g/L
solubility
-
solubility
water: ~470 g/L
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
supp_hazards
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3