Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
vapor pressure
8 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
color
colorless
kinematic viscosity
<0.9 cSt(20 °C)
bp
136-145 °C/1013 hPa
mp
-25 °C
transition temp
flash point 24 °C
solubility
0.175 g/L
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) clinical testing | application(s) clinical testing | application(s) clinical testing |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
| solubility 0.175 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| density 0.87 g/cm3 at 20 °C | density 1.04-1.06 g/cm3 at 20 °C | density 1.07 g/cm3 at 20 °C | density - |
| vapor pressure 8 hPa ( 20 °C) | vapor pressure - | vapor pressure - | vapor pressure - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
75.2 °F
flash_point_c
24 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
71-43-2 + 108-88-3
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1082984000 | 04054839058684 |