Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 82,90 | |
| 2.5 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 238,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
pH
2.5 (25 °C in H2O)
density
1.04-1.06 g/cm3 at 20 °C
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
Eine 500-ml-Flasche reicht für 1500 bis 2500 Objektträger. Es ist ein CE-registriertes IVD-Produkt. Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Diese Gebrauchsanweisung kann auf dieser Website heruntergeladen werden.
Analysis Note
Zellkerne (Vaginalabstrich): blau bis dunkelviolett
Cyanophiles Zytoplasma: blau-grün bis grün
Eosinophiles Zytoplasma: rosa
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) - |
| form liquid | form liquid | form solid | form liquid |
| application(s) clinical testing | application(s) clinical testing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) clinical testing |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
| IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 15-25°C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Verwandter Inhalt
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.
Informationen zur wichtigen Bedeutung der Färbung biologischer Gewebe für die Forschung und klinische Pathologie unter Anwendung von Standardfärbungen und spezieller Färbemittel und Farbstoffe.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1051750500 | 04022536061917 |
| 1051752500 | 04022536061924 |