Fortfahren mit
1.08180
2-Thiobarbituric acid
reagent for sorbic acid
Synonym(e):
2-Thiobarbituric acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 85,10
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H4N2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.15
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
207-985-8
NACRES:
NB.21
MDL number:
€ 85,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.7-1.9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
235 °C
bulk density
210 kg/m3
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/C4H4N2O2S/c7-2-1-3(8)6-4(9)5-2/h1H2,(H2,5,6,7,8,9)
InChI key
RVBUGGBMJDPOST-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric; calculated on dried substance): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
pH-value (1 %; water): 1.7 - 1.9
Loss on drying (20 mbar, 60 °C): ≤ 1
Suitability as reagent (for sorbic acid): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.413281.051948.14439
pH
1.7-1.9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
2.8 (10 g/L in H2O)
pH
1.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
-
bulk density
210 kg/m3
bulk density
-
bulk density
800 kg/m3
bulk density
-
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
potency
670 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
235 °C
mp
74-76 °C
mp
112-116 °C
mp
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
PowerPoint Template
Global Trade Item Number
SKUGTIN
108180002504022536101323
Questions
  1. Is this product is Granular form?
    1 answer
    1. The physical form of this product is not a tested specification. However, there is no indication that this item is a granulated material.