Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.14
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
210-521-7
NACRES:
NA.22
Assay:
≥96.0% (GC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor pressure
<0.00056 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥96.0% (GC)
form
powder
pH
2.8 (10 g/L in H2O)
mp
74-76 °C
solubility
>1000 g/L
density
1.33 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(=O)C(CCC(=O)O)C
InChI
1S/C6H10O4/c1-4(6(9)10)2-3-5(7)8/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
AQYCMVICBNBXNA-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 74 °C
Melting range (upper value): ≤ 77 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 74 °C
Melting range (upper value): ≤ 77 °C
Identity (IR): passes test
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
closed cup - does not flash
flash_point_c
closed cup - does not flash