Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
Tetramethylammoniumhydroxid-Lösung, in 2-propanol/methanol for titrations in non-aqueous media c(C4H13NO)=0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®
Quality Segment
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions, reaction type: Redox Reactions
concentration
0.1 M
technique(s)
titration: suitable
pH
14 (20 °C in H2O)
transition temp
flash point 15 °C
density
0.79 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
- An Approach Based on an Increased Bandpass for Enabling the Use of Internal Standards in Single Particle ICP-MS: Application to AuNPs Characterization: In dieser Studie von Bazo et al (2023) wird die Verwendung von Tetramethylammoniumhydroxid-Lösung zur Verbesserung der Verwendung interner Standards bei der Einzelpartikel-ICP-MS zur Charakterisierung von Gold-Nanopartikeln untersucht. Diese Methode verbessert die Genauigkeit und Zuverlässigkeit beim Nachweis von Nanopartikeln (Bazo et al., 2023).
- Titanium dioxide nanoparticles assessment in seaweeds by single particle inductively coupled plasma – Mass spectrometry: López-Mayán et al. (2022) verwendeten Tetramethylammoniumhydroxid-Lösung für die Beurteilung von Titandioxid-Nanopartikeln in Seetang. Dieser Ansatz ermöglicht eine genaue Quantifizierung und Analyse von Nanopartikeln in komplexen Matrizen (López-Mayán et al., 2022).
- Determination of selenite and selenomethionine in kefir grains by reversed-phase high-performance liquid chromatography-inductively coupled plasma-optical emission spectrometry: Bodur et al (2021) verwendeten Tetramethylammoniumhydroxid-Lösung zur effektiven Trennung und Quantifizierung von Selenit und Selenomethionin in Kefir-Körnern, um den Nutzen der Lösung für Anwendungen der Lebensmittelchemie zu demonstrieren (Bodur et al., 2021).
- Application of TMAH thermochemolysis to the detection of nucleobases: Application to the MOMA and SAM space experiment: He et al (2019) verwendeten Tetramethylammoniumhydroxid-Lösung in der Thermochemolyse zum Nachweis von Nukleobasen in Raumfahrtexperimenten, um die Anwendung der Lösung in der Astrobiologie und Weltraumchemie zu demonstrieren (He et al., 2019).
Features and Benefits
Diese volumetrische Lösung wird von unserem Kalibrierlabor D-K-15185-01-00 kalibriert, das gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) für die Analyse von Stoffmengenkonzentrationen in volumetrischen Lösungen akkreditiert ist. Das Akkreditierungszertifikat finden Sie unter www.sigmalaldrich.com/ISO17025.
Analysis Note
Stoffmengenkonzentration 0,0994–1,006 mol/l
Messunsicherheit ± 0,0004 mol/l
Rückführbar auf NIST SRM
Die Konzentration wird mittels volumetrischer Titration bestimmt und entspricht 20 °C.
Die Stoffmengenkonzentration dieser volumetrischen Lösung ist auf ein Primärstandardreferenzmaterial (SRM) des National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 350 Benzoesäure), mittels des volumetrischen Standards Benzoesäure (Artikelnummer 1.02401) rückführbar, ein zertifiziertes Referenzmaterial gemäß ISO 17034, das von unserem akkreditierten Kalibrierlabor der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, nach DIN EN ISO/IEC 17025 analysiert wurde. Die Unsicherheit wird als erweiterte Messunsicherheit mit einem Überdeckungsfaktor k=2 ausgedrückt und deckt ein Konfidenzniveau von 95 % ab.
Hinweis: Der Titer ist ein Korrekturfaktor zur Korrektur von Variationen der volumetrischen Lösung, der Titrationsgeräte, der Temperatur und anderer Laborbedingungen. Um korrekte Titrationsergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, einen Titer mit laboreigenen Geräten und unter laborspezifischen Bedingungen direkt nach dem Öffnen einer neuen Flasche und in regelmäßigen Abständen zu bestimmen.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: Acid-base reactions, reaction type: Redox Reactions | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| product line Titripur® | product line - | product line - | product line - |
| pH 14 (20 °C in H2O) | pH (ca.13 at 20 °C (68 °F)) | pH - | pH >13 (20 °C) |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| concentration 0.1 M | concentration 10 wt. % in H2O | concentration 1.0 M±0.02 M in H2O | concentration 25 wt. % in H2O |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetramethylammoniumhydroxid-Lösung
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Dermal - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
59.0 °F
flash_point_c
15 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
Artikel
Discover the ChemiSphere™ App for secure, contactless reagent data transfer to Metrohm OMNIS titrators, ensuring accuracy, traceability, and efficiency.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1081240250 | 04022536100784 |
| 1081241000 | 04022536100791 |
| 1081241003 | 04054839014284 |