Fortfahren mit
426318
Tetramethylammoniumhydroxid -Lösung
1.0 M±0.02 M in H₂O, solution, ACS reagent grade
Synonym(e):
N,N,N-trimethyl-methanaminium hydroxide, TMAH, TMAOH
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 52,80
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 180,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)4N(OH)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
91.15
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3558708
Concentration:
1.0 M±0.02 M in H2O
Form:
liquid
Grade:
ACS reagent
€ 52,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Tetramethylammoniumhydroxid -Lösung, ACS reagent
grade
ACS reagent
Quality Segment
form
liquid
reaction suitability
core: ammonium
concentration
1.0 M±0.02 M in H2O
ign. residue
≤5 ppm
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.3497
bp
100 °C
density
1.005 g/mL at 25 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.03%
cation traces
K: ≤2 ppm, Na: ≤2 ppm
functional group
amine
SMILES string
[OH-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.H2O/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H2/q+1;/p-1
InChI key
WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
Application
Tetramethylammoniumhydroxid-Lösung kann als Folgendes verwendet werden:
  • Reagens in der organokatalysierten photoinduzierten Birch-Reduktion von Arenen zu 1,4-Cyclohexadienen.
  • Katalysator für die Synthese von 1,2-Dihydro-1-arylnaphtho-oxazin-3-on-Derivaten mittels Eintopf-Dreikomponenten-Kondensationsreaktion von 2-Naphthol, aromatischen Aldehyden und Harnstoff.
  • Als Peptisierungsmittel für Magnetitnanopartikel zum Fördern der abstoßenden Stabilisierungskräfte.
  • Als Matrize bei der hydrothermalen Synthese von hierarchischen Zeolith-T-Aggregaten mit unterschiedlichen Größen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
328251331635254533
description
ACS reagent
description
10 wt. % in H2O
description
25 wt. % in H2O
description
1.0 M in H2O
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
grade
-
concentration
1.0 M±0.02 M in H2O
concentration
10 wt. % in H2O
concentration
25 wt. % in H2O
concentration
1.0 M in H2O
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
bp
100 °C
bp
-
bp
-
bp
-
refractive index
n20/D 1.3497
refractive index
n20/D 1.3521
refractive index
n20/D 1.3806
refractive index
n20/D 1.3716
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Dermal - STOT SE 2
target_organs
Central nervous system, Liver,thymus
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf