Fortfahren mit
1.07872
Strontiumnitrat
for analysis EMSURE®
Synonym(e):
Strontiumnitrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 132,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Sr(NO3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.63
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-131-9
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% (complexometric)
Form:
solid
Solubility:
660 g/L
€ 132,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (complexometric)
form
solid
potency
2750 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
645 °C/1013 hPa
mp
570 °C
solubility
660 g/L
density
2.986 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1000 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%
cation traces
Ba: ≤0.01%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0002%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.005%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.0002%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Sr](O[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-]
InChI
1S/2NO3.Sr/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
InChI key
DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Synthesis and Antimicrobial Analysis of High Surface Area Strontium-Substituted Calcium Phosphate Nanostructures for Bone Regeneration: Die Studie untersucht das Potenzial von Strontiumnitrat bei der Knochenregeneration durch die Synthese von Strontium-substituierten Calciumphosphat-Nanostrukturen mit großer Oberfläche und antimikrobiellen Eigenschaften (Anwar et al., 2023).
  • Electrochemically Assisted Deposition of Strontium Modified Magnesium Phosphate on Titanium Surfaces: In diesem Artikel wird die Verwendung von Strontiumnitrat bei der Herstellung von Beschichtungen auf Titanoberflächen für verbesserte biomedizinische Anwendungen beschrieben, wobei die Materialeigenschaften durch elektrochemische Abscheidung verbessert werden (Meininger et al., 2016).
  • Production of Y-86 and Other Radiometals for Research Purposes Using a Solution Target System: In dieser Studie wird Strontiumnitrat bei der Herstellung von Radiometallen wie Y-86 für verschiedene Forschungs- und Diagnosezwecke verwendet, wobei ein Lösungszielsystem für eine effektive Synthese eingesetzt wird (Oehlke et al., 2015).
  • Template-based Fabrication of SrTiO3 and BaTiO3 Nanotubes: Die Forschungsarbeit befasst sich mit dem Nutzen von Strontiumnitrat bei der Template-basierten Herstellung von Nanoröhrchen, insbesondere SrTiO3 und BaTiO3, die für die Verbesserung der Materialeigenschaften für verschiedene industrielle und technologische Anwendungen entscheidend sind (Chen et al., 2009).
Analysis Note
Gehalt (komplexometrisch): ≥ 99,0 %
pH-Wert (5 %; Wasser): 5,0–7,0
Chlorid (Cl): ≤ 0,001 %
Ba (Barium): ≤ 0,01 %
Ca (Calcium): ≤ 0,005 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,0002 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
K (Kalium): ≤ 0,005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,005 %
Na (Natrium): ≤ 0,005 %
Pb (Blei): ≤ 0,0002 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
204498243426440698
form
solid
form
crystals and lumps
form
crystals or chunks
form
crystalline powder
assay
≥99.0% (complexometric)
assay
99.995% trace metals basis
assay
≥99.0%
assay
99.9% trace metals basis
solubility
660 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
570 °C
mp
570 °C (lit.)
mp
570 °C (lit.)
mp
-
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
5.0-7.0 (25 °C)
pH
5.0-7.0 (25 °C, 5%)
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Strontiumnitrat
pictograms
Flame over circleCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1
Lagerklasse
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
107872902504022536754581
107872025004022536097541