Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Sr(OCH(CH3)2)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.79
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Quality Segment
assay
99.9% trace metals basis
form
crystalline powder
reaction suitability
core: strontium
SMILES string
CC(C)O[Sr]OC(C)C
InChI
1S/2C3H7O.Sr/c2*1-3(2)4;/h2*3H,1-2H3;/q2*-1;+2
InChI key
OHULXNKDWPTSBI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?