Fortfahren mit
1.12356
Tellurium dioxide
99.5+
Synonym(e):
Tellurium dioxide, Tellurium(IV) oxide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 65,90
€ 49,42
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 176,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.900,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
O2Te
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.60
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
231-193-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 49,42
Listenpreis€ 65,90Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
733 °C
density
6.02 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Te](=O)=O
InChI
1S/O2Te/c1-3-2
InChI key
LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Facile sonochemical synthesis of tellurium and tellurium dioxide nanoparticles: This study presents a method for synthesizing tellurium nanostructures by reducing TeCl4 to Te using ultrasonic irradiation in methanol, also exploring the oxidation process to produce tellurium dioxide (Arab, Mousavi-Kamazani, 2017).
  • Ultrathin tellurium dioxide: emerging direct bandgap semiconductor: This article discusses the properties of monolayer tellurium dioxide as a new 2D semiconducting oxide, highlighting its direct bandgap and high mobility, which are significant for various applications (Guo et al., 2018).
Analysis Note
Assay (gravimetrically): ≥ 99.5 %
Identity (ICP-OES): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2045521.0781860539
description
99.5+
description
99.995% trace metals basis
description
EMPLURA®
description
≥95.0% (calc. on dry substance, RT)
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
density
6.02 g/cm3 at 20 °C
density
5.67 g/mL at 25 °C (lit.)
density
6.95 g/cm3 at 20 °C
density
-
mp
733 °C
mp
733 °C (lit.)
mp
1630 °C
mp
-
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
>20000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tellurium dioxide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7446-07-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)