Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 138,00 | |
| 500 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 566,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12161901
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor pressure
19 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
kinematic viscosity
4.0 cSt(20 °C)
bp
300 °C/1013 hPa
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
Application
- The chemistry of silica and its potential health benefits: Diese Studie enthält einen umfassenden Überblick über die chemischen Eigenschaften von Kieselsäure, einschließlich ihrer Anwendung als Silikon-Antischaummittel. Die Arbeit befasst sich mit den Mechanismen, durch die Kieselsäure in verschiedenen industriellen Prozessen wirkt, insbesondere bei der Eindämmung von Schaumbildung, die Produktqualität und Prozesseffizienz beeinträchtigen kann. Es werden auch die potenziellen gesundheitlichen Vorteile von Kieselsäure beurteilt und ihre Bedeutung sowohl in industriellen Anwendungen als auch im Gesundheitssektor veranschaulicht. Dieser doppelte Fokus ist für Chemiker in der Wissenschaft, die sowohl die funktionellen als auch die gesundheitlichen Auswirkungen von Kieselsäure erforschen, von großem Interesse (Martin KR, 2007).
Analysis Note
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Dichte (d 20/4): 0,98 - 1,01 g/ml
Anwendungstechnischer Test: entspricht
Dichte (d 20/4): 0,98 - 1,01 g/ml
Anwendungstechnischer Test: entspricht
Other Notes
Ersetzt: R06436-70; R06436-74; R06436
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| density 1.00 g/cm3 at 20 °C | density - | density - | density - |
| potency >5000 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency - | potency - | potency - |
| bp 300 °C/1013 hPa | bp - | bp - | bp - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. - | storage temp. - |
| vapor pressure 19 hPa ( 20 °C) | vapor pressure - | vapor pressure - | vapor pressure - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silizium-Antischäumungsmittel
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1077430100 | 04022536095394 |
| 1077430500 | 04022536775463 |