Fortfahren mit
1.00543
SICAPENT® mit Indikator
(phosphorus pentoxide drying agent for desiccators) on inert carrier material
Synonym(e):
Phosphorpentoxid-Trocknungsmittel, Granulat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 127,00
2.8 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 393,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41123003
€ 127,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solid
particle size
0.1-1.6 mm
pH
1.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bulk density
300 kg/m3
storage temp.
no temp limit
General description
SICAPENT® mit Indikator ist ein Phosphorpentoxid-Trocknungsmittel für Exsikkatoren. Es wird auch zur Trocknung von Flüssigkeiten und zum Füllen von Trockenrohren verwendet, insbesondere für schnell fließende Gase in Trockenrohren.
Features and Benefits
Der Hauptvorteil der Verwendung von granulierten Trocknungsmitteln ist die einfache Anwendung. Auch nach deutlicher Wasseraufnahme (approx. 100 % des Eigengewichts) verbleibt die Substanz in Partikelform. Deshalb kann das Mittel nach dem Trocknen einfach aus dem Gefäß entfernt werden. SICAPENT® Trocknungsmittel trocknen aufgrund ihrer großen Oberfläche gut, ungefähr 20 % schneller als das Standard-Phosphorpentoxid.
Analysis Note
Wasseraufnahmevermögen: ≥ 50 %
Farbwechsel zu blau: entspricht
Other Notes
Ersetzt: SX0137-1
Legal Information
Sicapent is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.01969431419380814
particle size
0.1-1.6 mm
particle size
1-3 mm
particle size
-
particle size
-
form
solid
form
granular
form
powder
form
liquid
pH
1.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
bulk density
300 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
no temp limit
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
supp_hazards
Lagerklasse
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
100543050004022536647333
100543280004022536007625
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. me podrían decir por qué la presentación viene en litros y no en gramos, si es un sólido?
    1 answer
    1. While the majority of this material (75%) is phosphorus pentoxide, Sicapent is treated with an inert carrier to ensure that the product is free-flowing. This results in a bulk density of 0.3 g/cm3, and the item is sold by volume. The 500 mL package size will contain approximately 150 grams of material, and the 2.8 L package size will contain approximately 840 grams of material.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf