Fortfahren mit
1.07559
Extran® AP 21
greener alternative
liquid, acidic, concentrate (contains phosphoric acid)
Synonym(e):
TM=[„EXTRAN“] Reinigungsmittel AP 21; TM=[„EXTRAN“] Detergens AP 21
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 160,00
5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 271,00
10 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 480,00
25 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 960,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41103206
€ 160,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
greener alternative product characteristics
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
53.0-57.0% (acidimetric)
pH
2.0 (20 °C, 2 g/L in H2O)
density
1.37 g/cm3 at 20 °C
greener alternative category
storage temp.
no temp limit
General description
Dieses Produkt ist identisch mit EX1003 bei gleicher Qualität und Spezifikation. Einige Packungsgrößen wurden geändert, um ein global harmonisiertes Angebot bereitzustellen.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dieses Produkt ist umweltfreundlich, da die aktiven Inhaltsstoffe biologisch abbaubar sind. Weitere Informationen finden Sie hier.
Analysis Note
Gehalt (acidimetrisch): 53,0–57,0 %
Other Notes
Ersetzt: EX1003-4
Legal Information
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.075631.075701.07558
form
liquid
form
solid
form
-
form
solid
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
density
1.37 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
pH
2.0 (20 °C, 2 g/L in H2O)
pH
12.3 (20 °C, 3 g/L in H2O)
pH
11.4 (20 °C, 3 g/L in H2O)
pH
11.3 (20 °C, 3 g/L in H2O)
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1