Fortfahren mit
1.07558
Extran® AP 11
greener alternative
powder, mildly alkaline
Synonym(e):
Glasreinigung, Reinigungsmittel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
2 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 131,00
10 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 565,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.580,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41103206
€ 131,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solid
greener alternative product characteristics
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
11.3 (20 °C, 3 g/L in H2O)
bulk density
700 kg/m3
greener alternative category
storage temp.
no temp limit
General description
Dieses Produkt ist identisch mit EX1001 bei gleicher Qualität und Spezifikation. Einige Packungsgrößen wurden geändert, um ein global harmonisiertes Angebot bereitzustellen.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dieses Produkt ist umweltfreundlich, da die aktiven Inhaltsstoffe biologisch abbaubar sind. Weitere Informationen finden Sie hier.
Analysis Note
Identität: entspricht
pH-Wert (1 %; Wasser): 11,5–12,5
Schaumvolumen (5 %; Wasser): ≤ 1 ml
Schüttdichte: 65–75 g/100 ml
Other Notes
Ersetzt: EX1001-2
Legal Information
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.075631.075591.07570
form
solid
form
solid
form
liquid
form
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
pH
11.3 (20 °C, 3 g/L in H2O)
pH
12.3 (20 °C, 3 g/L in H2O)
pH
2.0 (20 °C, 2 g/L in H2O)
pH
11.4 (20 °C, 3 g/L in H2O)
greener alternative product characteristics
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
bulk density
700 kg/m3
bulk density
900 kg/m3
bulk density
-
bulk density
750 kg/m3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
107558200004022536092133
107558901004022536092157
107558902504022536092164