Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 198,00 | |
| 2.5 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 413,00 | |
| 25 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 2.390,00 |
Über diesen Artikel
vapor pressure
26.7 hPa ( 25 °C)
Quality Level
product line
EMPLURA®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
482 °C
potency
891 mg/kg LD50, oral (Rat), 1121 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurities
≤0.1% Water
evapn. residue
≤0.01%
pH
8.81 (20 °C in H2O)
bp
115 °C/1013 hPa
mp
-42 °C
transition temp
flash point 17 °C
solubility
soluble 1000 g/L
density
0.982 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
n1ccccc1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
InChI key
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Stripping voltammetric determination of pyridine-2-aldoxime methochloride at the iron(III) doped zeolite modified glassy carbon electrode: Diese Studie demonstriert die Verwendung von Pyridin-basierten Verbindungen zur Verbesserung des elektrochemischen Nachweises chemischer Wirkstoffe und demonstriert seine Anwendung in der Toxikologie und chemischen Analyse (Mehretie et al., 2012).
- Forensic analysis of anthraquinone, azo, and metal complex acid dyes from nylon fibers by micro-extraction and capillary electrophoresis: Pyridin wird in der Entwicklung analytischer Methoden für forensische Anwendungen eingesetzt. Dies verdeutlicht seine Rolle bei der fortgeschrittenen Materialcharakterisierung und der Tatortanalyse (Stefan et al., 2009).
Analysis Note
Identität (IR): entspricht
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0,982–0,984
Abdampfrückstand: ≤ 0,01 %
Wasser: ≤ 0,1 %
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay ≥99% (GC) | assay ≥99.0% | assay ≥99.5% (GC) | assay 99.8% |
| solubility soluble 1000 g/L | solubility water: soluble | solubility H2O: in accordance | solubility - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| density 0.982 g/cm3 at 20 °C | density 0.978 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.978 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.978 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 115 °C/1013 hPa | bp 115 °C (lit.) | bp 115 °C (lit.) | bp 115 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyridin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
68.0 °F - closed cup
flash_point_c
20 °C - closed cup
Protokolle
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1074622500 | 04022536091013 |
| 1074621000 | 04022536091006 |
| 1074626026 | 04022536091037 |
| 1074629190 | 04027269122003 |