Merck
270970
Sigma-Aldrich
Pyridin
anhydrous, 99.8%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H5N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
79.10
Beilstein:
103233
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.72 (vs air)
Dampfdruck
10 mmHg ( 13.2 °C)
20 mmHg ( 25 °C)
Assay
99.8%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
899 °F
Expl.-Gr.
12.4 %
Verunreinigungen
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Abdampfrückstand
<0.0005%
Farbe
colorless
Brechungsindex
n20/D 1.509 (lit.)
pH-Wert
~8.81 (20 °C)
bp
115 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−42 °C (lit.)
Dichte
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
InChIKey
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Pyridin ist eine basische, N-heterozyklische Verbindung. Es agiert als Stickstoff-Donor-Ligand und bildet zahlreiche Metall-Pyridin-Komplexe. Seine Komplexe weisen tetraedrische und oktaedrische Geometrien auf und können mittels Infrarotspektroskopie differenziert werden.
Anwendung
Pyridin (py) kann für die Herstellung von Vanadiumoxid-Nanopartikeln und von Eisen-Benzoldicarboxylaten, Fe(OH)(BDC)(py)0,85 (BDC = 1,4-Benzoldicarboxylat, py = Pyridin) verwendet werden. Es kann in der Knoevenagel-Kondensationsreaktion als Katalysator eingesetzt werden.
Pyridin kann als Base für die Umwandlung von Folgendem verwendet werden:
  • Alkyltrichlorsilane zu Trimethoxyalkylsilanen, die als Vorläufer für die Herstellung von Alkylsilikaten verwendet werden.
  • 1-Indanon zu 1-Indanonoxim, das eine reduktive Ringerweiterung durchlaufen kann, um Tetrahydrochinolin zu bilden.
Es kann außerdem zum Katalysieren der Borylierungsreaktion von Halogenarenen eingesetzt werden, um Arylborate zu bilden, ohne Übergangsmetallkatalysatoren zu verwenden.
Verpackung
Als Spritzschutz empfohlene Handschuhe
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
68.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
20 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tooran Khazraie et al.
Biotechnology for biofuels, 10, 47-47 (2017-03-03)
Hot water hydrolysis process is commercially applied for treating wood chips prior to pulping or wood pellet production, while it produces hydrolysis liquor as a by-product. Since the hydrolysis liquor is dilute, the production of value-added materials from it would
Preparation of Diisopropylammonium Bis(catecholato)cyclohexylsilicate
Kingson L, et al
Organic Syntheses, 94, 16-16 (2017)
DIBALH-Mediated Reductive Ring-Expansion Reaction of Cyclic Ketoxime
Taku I, et al
Organic Syntheses, 93, 1-1 (2016)
Pyridine-catalyzed radical borylation of aryl halides
Zhang L & Jiao L
Journal of the American Chemical Society, 139(2), 607-610 (2017)
Maryam Shamloo et al.
Scientific reports, 7(1), 9133-9133 (2017-08-24)
Predictions of global increased temperature are for 1.8-4 °C by 2100. Increased temperature as an abiotic stress may exert a considerable influence on the levels of secondary metabolites in plants. These secondary metabolites may possibly exert biological activities beneficial in prevention