Fortfahren mit
1.07293
4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-on
GR for analysis
Synonym(e):
4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-on, 4-Aminoantipyrin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 77,10
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 360,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H13N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.24
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
201-452-3
NACRES:
NA.05
MDL number:
€ 77,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solid
potency
1700 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.1 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
107-109 °C
solubility
56 g/L
bulk density
430 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[n]2([n](c(c([c]2=O)N)C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C11H13N3O/c1-8-10(12)11(15)14(13(8)2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,12H2,1-2H3
InChI key
RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (Perchlorsäuretitration): ≥ 99
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Schmelzpunkt: 107–109
Sulfatasche: ≤ 0,1 %
Trocknungsverlust (90 °C): ≤ 0.5 %
Sensitivitätstest (gegenüber Phenol): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
438273352806800
solubility
56 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear to slightly hazy
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
-
form
-
form
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
107-109 °C
mp
105-110 °C (lit.)
mp
105-110 °C (lit.), 107-109 °C
mp
105-110 °C (lit.), 108-110 °C
bulk density
430 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
107293010004022536089416
107293001004022536089409