Fortfahren mit
1.07267
L-Phenylalanin
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., JP, USP
Synonym(e):
L-Phenylalanin, Phe
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.19
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
200-568-1
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
JP, Ph. Eur., USP
vapor pressure
<1 Pa ( 25 °C)
description
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,JP,USP
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
pH
5.4-6.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
275-283 °C (decomposition)
solubility
27 g/L
density
1.34 g/cm3 at 20 °C
bulk density
580 kg/m3
application(s)
parenterals
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H3]C(Cc1ccccc1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)
InChI key
COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYSA-N
General description
Unser SAFC®-Portfolio an hochwertigen Produkten für den Einsatz in der biopharmazeutischen Verarbeitung erfüllt strikte Qualitätsstandards. Die Produktion erfolgt unter Einhaltung der MQ-500-Anforderungen des M-Clarity-Programms.
M-Clarity-Programm
Unsere Rohmaterialien werden im Rahmen unseres EMPROVE®-Programms mit EMPROVE®-Dossiers geliefert. Diese enthalten umfassende, aktuelle Dokumentation, damit Sie regulatorische Herausforderungen bewältigen, Risiken verwalten und Ihre Fertigungsprozesse verbessern können.
Unser umfassendes Portfolio an Chemikalien für vorgelagerte Prozesse bietet Herstellern in der biopharmazeutischen Industrie nicht nur hochwertige Rohstoffe für die Produktion klassischer und neuartiger Therapien, sondern unterstützt sie auch dabei, schnellere Markteinführungszeiten zu erreichen und regulatorische Herausforderungen zu vereinfachen. Sie können darauf vertrauen, dass wir weltweit Transparenz bei den Lieferketten und zuverlässige Beschaffung sowie Rationalisierung Ihrer Produktqualifikation mit branchenführendem regulatorischem Support und Service liefern.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P115000015305035202
Phenylalanine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
P1150000
Phenylalanine
application(s)
parenterals
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
agency
JP, USP, Ph. Eur.
agency
-
agency
-
agency
-
form
solid
form
-
form
-
form
solid
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
-
product line
-
product line
-
solubility
27 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
water: soluble
bulk density
580 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Phenylalanin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
This overview describes how use of viscosity-reducing excipients can address viscosity challenges in high concentration tangential flow filtration (TFF) and improve process economics.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
107267100004022536919379
107267901004022536919386
107267010104065266274905