Fortfahren mit
1530503
USP
L-Phenylalanin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(S)-(−)-2-Amino-3-phenyl-propionsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
200 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 493,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5CH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.19
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1910408
€ 493,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
phenylalanine
manufacturer/tradename
USP
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
InChI key
COLNVLDHVKWLRT-QMMMGPOBSA-N
General description
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuchkommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts bereitgestellten Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDS) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis des herausgebenden Arzneibuchs entwickelt und herausgegeben.Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen erhalten Sie auf der Website des herausgebenden Arzneibuchs.
Application
Der USP-Referenzstandard L-Phenylalanin eignet sich zur Verwendung in den USP-Arzneibuchtests und Assays.
Er wird auch zur Herstellung von Lösungen für den internen Standard, den Standard, die Probe und die Systemeignung während des Assays und der Verunreinigungsanalyse mit Flüssigchromatographie in Verbindung mit einem UV-Detektor gemäß den unten aufgeführten Monografien des Arzneibuchs der Vereinigten Staaten von Amerika (USP) verwendet: 
  • Acetylcysteine Solution  
  • Acetylcysteine  
  • Phenylalanine  
  • Glutathione
Analysis Note
Diese Produkte sind ausschließlich für Verwendungen in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten irgendwelcher Art verwendet werden.  ​
Other Notes
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1100P1150000P5482
Phenylalanin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
P1150000
Phenylalanin
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
API family
phenylalanine
API family
phenylalanine
API family
phenylalanine
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Phenylalanin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)