Fortfahren mit
1.07222
Peracetic acid
about 38-40%
Synonym(e):
Ethanperoxosäure, Peroxyessigsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 213,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.21
Concentration:
37.5-40.5% (peracetic acid)
Form:
liquid
€ 213,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Peressigsäure ca. 38–40 %,
vapor pressure
14 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
225 °C
potency
263 mg/kg LD50, oral (Rat)
concentration
37.5-40.5% (peracetic acid)
pH
1 (20 °C in H2O)
mp
-37 °C
transition temp
flash point 62 °C
density
1.14 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
  • Development of the radiosynthesis of high-specific-activity 123I-NKJ64: Diese Studie von Tavares et al. (2011) zeigt die Entwicklung und Optimierung der Radiosynthese von 123I-NKJ64 mit hochspezifischer Aktivität, einem in der Nuklearmedizin eingesetzten Wirkstoff. Bei der Synthese wurde 38%ige Peressigsäure als Schlüsselreagenz eingesetzt, um den gewünschten Radioisotopeneinschluss und die gewünschte Reinheit zu erreichen. Diese Studie unterstreicht die Bedeutung von Peressigsäure bei der Herstellung von Radiopharmazeutika und zeigt ihre Rolle bei der Verbesserung der Effizienz und Wirksamkeit von radiosynthetischen Verfahren (Tavares et al., 2011).
Analysis Note
Assay (Peressigsäure) 37,5–40,5 % Identität (IR-Spektrum) erfolgreich getestet
Verfallsdatum: Siehe Produktetikett
Disclaimer
Das Produkt ist nicht für die Verwendung als Biozid gemäß den globalen Biozid-Vorschriften vorgesehen, u. a. dem Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act der US-amerikanischen EPA, der Europäischen Biozid-Produktverordnung, der kanadischen Behörde für Schädlingsbekämpfung, der türkischen Biozid-Produktverordnung, Koreas Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) und andere.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.003371.003351.00338
concentration
37.5-40.5% (peracetic acid)
concentration
38-40% Hf
concentration
≥30-50% in hydrofluoric acid
concentration
40.0-42.0% Hf
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
pH
1 (20 °C in H2O)
pH
2 (20 °C in H2O)
pH
(at 20 °C (68 °F)strongly acid)
pH
(20 °C, strongly acid)
vapor pressure
14 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
25 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
25 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
25 mmHg ( 20 °C)
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
flash_point_f
143.6 °F
flash_point_c
62 °C
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Org. Perox. D - Self-react. D - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
43612-1ML04061838195944
43612-10ML04061838195920
128465-3KG04061838725615
128465-100G04061838725585
128465-50KG04061833636114
50649-100ML04061838177032
128465-1KG04061838725592
43612-10X1ML04061838195937
50649-25ML04061832449722
128465-22KG04061838725608
128465-5G04061838725622
107222100004022536676593
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf