Fortfahren mit
1.00335
Hydrofluoric acid
40%, Suprapur®
Synonym(e):
Fluorwasserstoffsäure, Fluorwasserstoffsäure, Flußsäure, HF
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 83,20
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 125,00
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 208,00
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 333,00
€ 283,05
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
HF
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
20.01
UNSPSC Code:
12352301
NACRES:
NB.21
MDL number:
Assay:
40%
Concentration:
≥30-50% in hydrofluoric acid
Form:
liquid
€ 83,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Flusssäure 40%, Suprapur®
Quality Level
vapor density
1.27 (vs air)
vapor pressure
25 mmHg ( 20 °C)
description
for inorganic trace analysis
assay
40%
form
liquid
concentration
≥30-50% in hydrofluoric acid
pH
(at 20 °C (68 °F)strongly acid)
bp
112 °C/1013 hPa
mp
-44 °C
solubility
soluble (Water: Soluble)
density
1.13 g/cm3 at 20 °C, 1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤500 ppb, hexafluorosilicate (SiF62-): ≤20000 ppb, phosphate (PO43-): ≤100 ppb, sulfate (SO42-): ≤500 ppb, sulfite (SO32-): ≤2000 ppb
SMILES string
F, [H+].[F-]
cation traces
Ag: ≤ 0.5  ppb, Al: ≤2 ppb, As: ≤5 ppb, Au: ≤0.2 ppb, Ba: ≤1 ppb, Be: ≤0.2 ppb, Bi: ≤0.2 ppb, Ca: ≤5 ppb, Cd: ≤0.5 ppb, Co: ≤0.2 ppb, Cr: ≤1 ppb, Cu: ≤1 ppb, Fe: ≤5 ppb, Ga: ≤0.2 ppb, Ge: ≤1 ppb, Hg: ≤20 ppb, In: ≤0.2 ppb, K: ≤10 ppb, Li: ≤2.0 ppb, Mg: ≤2 ppb, Mn: ≤2 ppb, Mo: ≤0.2 ppb, Na: ≤2 ppb, Ni: ≤0.5 ppb, Pb: ≤0.5 ppb, Pd: ≤0.2 ppb, Pt: ≤0.2 ppb, Sb: ≤0.2 ppb, Sn: ≤0.5 ppb, Sr: ≤0.2 ppb, Ti: ≤5 ppb, Tl: ≤0.2 ppb, U: ≤0.1 ppb, V: ≤0.2 ppb, Zn: ≤2 ppb, Zr: ≤0.2 ppb
storage temp.
2-30°C
InChI
InChI=1S/FH/h1H, 1S/FH/h1H
InChI key
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 40 %
Farbe: ≤ 10 Hazen
Chlorid (Cl): ≤ 500 ppb
Hexafluorosilicat (SiF₆): ≤ 20000 ppb
Phosphat (PO₄): ≤ 100 ppb
Sulfat (SO₄): ≤ 500 ppb
Sulfit (SO₃): ≤ 2000 ppb
Ag (Silber): ≤ 0,5 ppb
Al (Aluminium): ≤ 2 ppb
As (Arsen): ≤ 5 ppb
Au (Gold): ≤ 0,2 ppb
Ba (Barium): ≤ 1 ppb
Be (Beryllium): ≤ 0,2 ppb
Bi (Bismut): ≤ 0,2 ppb
Ca (Calcium): ≤ 5 ppb
Cd (Cadmium): ≤ 0,5 ppb
Co (Cobalt): ≤ 0,2 ppb
Cr (Chromium): ≤ 1 ppb
Cu (Kupfer): ≤ 1 ppb
Fe (Eisen): ≤ 5 ppb
Ga (Gallium): ≤ 0,2 ppb
Ge (Germanium): ≤ 1 ppb
Hg (Quecksilber): ≤ 20 ppb
In (Indium): ≤ 0,2 ppb
K (Kalium): ≤ 10 ppb
Li (Lithium): ≤ 0,2 ppb
Mg (Magnesium): ≤ 2 ppb
Mn (Mangan): ≤ 2 ppb
Mo (Molybdän): ≤ 0,2 ppb
Na (Natrium): ≤ 2 ppb
Ni (Nickel): ≤ 0,5 ppb
Pb (Blei): ≤ 0,5 ppb
Pd (Palladium): ≤ 0,2 ppb
Pt (Platin): ≤ 0,2 ppb
Sb (Antimon): ≤ 0,2 ppb
Sn (Zinn): ≤ 0,5 ppb
Sr (Strontium): ≤ 0,2 ppb
Ti (Titan): ≤ 5 ppb
Tl (Thallium): ≤ 0,2 ppb
U (Uran): ≤ 0,1 ppb
V (Vanadium): ≤ 0,2 ppb
Zn (Zink): ≤ 2 ppb
Zr (Zirconium): ≤ 0,2 ppb
Glührückstand (als Sulfat): ≤ 2000 ppb
Die tatsächlichen Analysewerte unterliegen den in diesem Konzentrationsbereich unvermeidlichen Schwankungen
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.003371.003381.00334
concentration
≥30-50% in hydrofluoric acid
concentration
38-40% Hf
concentration
40.0-42.0% Hf
concentration
-
assay
40%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
solubility
soluble (Water: Soluble)
solubility
-
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble (at 20 °C)
pH
(at 20 °C (68 °F)strongly acid)
pH
2 (20 °C in H2O)
pH
(20 °C, strongly acid)
pH
2 (20 °C in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Flusssäure 40%
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
Lagerklasse
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Control elemental impurities in drug products with analytical methods and materials to ensure patient safety.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
100335025004027269301149
100335250004022536005157
100335050004022536005126
100335100004027269301156
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf