Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.500,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
agency
Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
autoignition temp.
>360 °C
potency
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bulk density
400 kg/m3
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) pharmaceutical | application(s) USP Biologics | application(s) USP Biologics | application(s) - |
| agency Ph. Eur., USP | agency - | agency - | agency USP (specifications) |
| form solid | form solid | form powder | form powder |
| bulk density 400 kg/m3 | bulk density - | bulk density - | bulk density - |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line - | product line - | product line - |
| potency >10000 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency - | potency - | potency - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1071335000 | 04022536086903 |