Merck
P3292
Pancreatin aus Schweinepankreas
powder, suitable for cell culture, 4 × USP specifications
Synonym(e):
Pancreatin aus Schweinepankreas
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-468-9
NACRES:
NA.75
MDL number:
Specific activity:
4 × USP specifications
Biological source:
Porcine pancreas
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Porcine pancreas
Quality Segment
agency
USP (specifications)
form
powder
specific activity
4 × USP specifications
contains
lactose or sucrose as extender (The sucrose used might contain up to 3.25% starch.)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Application
Pancreatin from porcine pancreas has been used to assess the treatment of steatorrhea by lipase supplementation therapy, to investigate treatment options for pancreatic diabetes in patients experiencing the decompensated stage of chronic pancreatitis, and to safely and effectively remove formalin-fixed tissues from arterial grafts without leading to structural damage or loss in fiber integrity.
Biochem/physiol Actions
Pankreatin enthält enzymatische Komponenten wie Trypsin, Amylase und Lipase sowie Ribonuklease und Protease, die von den exokrinen Zellen des Schweinepankreas erzeugt werden. Diese Enzymkombination ermöglicht das Hydrolisieren von Proteinen, Stärke und Fetten. Pankreatin konvertiert mindestens das 25-fache seines Eigengewichts an Kartoffelstärke innerhalb von 5 Minuten bei 40 °C warmen Wasser zu löslichen Kohlehydraten, verdaut mindestens das 25-fache seines Eigengewichts an Casein innerhalb von 60 Minuten bei einem pH-Wert von 7,5 und 40 °C, und setzt bei einem pH-Wert von 9,0 und 37 °C mindestens 2 Säure-Mikroäquivalente pro Minute pro mg Pankreatin aus Olivenöl frei.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pancreatin aus Schweinepankreas
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)