Fortfahren mit
1.06900
Ölbad-Füllung
for oil baths up to about 250°C
Synonym(e):
Ölbad-Füllung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41103715
EC Index Number:
232-315-6
NACRES:
NB.51
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >3600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.6-6.5 % (v/v)
matrix
Paraffin wax base material
viscosity
~5000 mPa.s(20 °C)
kinematic viscosity
965 cSt(40 °C)
bp
>316 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 318 °C
density
0.94 g/cm3 at 15 °C
storage temp.
2-30°C
General description
Kieselgel ist eine hoch poröse strukturierte Matrix, die im Allgemeinen als Trocknungsmittel zur Trocknung von Gasen und Flüssigkeiten eingesetzt wird.
Application
Kieselgel kann in Exsikkatoren verwendet werden, feuchtigkeitsempfindliche Substanzen während der Lagerung und des Transports schützen, die Trockenheit von wasserfreien Lösungsmitteln erhalten und in Trockentürmen zur Trocknung von Gasen und Lösungsmitteln eingesetzt werden. Die Anwendungskapazität ist bis ca. 65 °C praktisch temperaturunabhängig, aber nimmt bei höheren Temperaturen deutlich ab.
Ölbad-Füllung wird für Ölbäder mit einem Temperaturbereich von ungefähr 250°C verwendet. Die Ölbäder werden idealerweise für alle Anwendungen mit einer kontrollierten Temperatur eingesetzt.
Analysis Note
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0,92–0,96
Siedepunkt: ~300
Viskosität (mPa s, 20 °C): ~5000
Eignung für Ölbäder: entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
327204411663327212
density
0.94 g/cm3 at 15 °C
density
-
density
-
density
-
viscosity
~5000 mPa.s(20 °C)
viscosity
-
viscosity
-
viscosity
-
kinematic viscosity
965 cSt(40 °C)
kinematic viscosity
-
kinematic viscosity
-
kinematic viscosity
-
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >3600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
potency
-
potency
-
potency
-
transition temp
flash point 318 °C
transition temp
-
transition temp
-
transition temp
-
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
604.4 °F
flash_point_c
318 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
106900100004022536084404
106900500004022536084411
106900902604022536084428