Wichtige Dokumente
411663
Paraffinwachs
mp ≥65 °C (ASTM D 87)
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
beads or pellets
flakes or chunk(s)
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
≥65 °C (ASTM D 87)
InChIKey
JWHAUXFOSRPERK-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
602.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
317 °C - Pensky-Martens closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?