Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
transition temp
flash point 14 °C
density
0.83 g/cm3 at 20 °C
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
Im ersten Schritt werden die Zellkerne entweder progressiv oder regressiv mit einer Hämatoxylinlösung (nach Gill II modifizierte Hämatoxylinlösung (Produktnummer 1.05175), Papanicolaou-Lösung 1a Harris Hämatoxylinlösung (Produktnummer 1.09253) oder Papanicolaou-Lösung 1b Hämatoxylinlösung S (Produktnummer 1.09254)) gefärbt. Die Zellkerne färben sich blau bis dunkelviolett. Bei der progressiven Hämatoxylin-Färbungsmethode wird die Färbung bis zum Endpunkt durchgeführt. Danach wird der Objektträger in Leitungswasser blau gefärbt. Mit der regressiven Methode wird das Material übermäßig eingefärbt, und die überschüssige Färbungslösung wird durch Ausführung von Säurespülschritten, gefolgt vom Blaufärbungsschritt, entfernt. Die Zellkernstrukturen sind unter Anwendung der regressiven Methode differenzierter und besser sichtbar. Der zweite Färbeschritt besteht aus einer zytoplasmischen Färbung mit einer Orangefärbelösung (Papanicolaou-Lösung 2b Orange II Lösung (Produktnummer 1.106887)) oder Papanicolaou-Lösung 2a Orange G Lösung (OG6) (Produktnummer 1.06888), insbesondere zum Nachweis von reifen und verhornten Zellen. Die Zielstrukturen werden in verschiedenen Intensitäten orange gefärbt. Im dritten Färbeschritt wird die so genannte Polychromlösung verwendet, ein Gemisch aus Eosin, Lichtgrün SF und Bismarckbraun, Papanicolaou-Lösung 3a Polychromlösung EA 31 (Produktnummer 1.09271), Papanicolaou-Lösung 3b Polychromlösung EA 50 (Produktnummer 1.09272), Papanicolaou-Lösung 3c Polychromlösung EA 65 (Produktnummer 1.09270) oder Papanicolaou-Lösung 3d Polychromlösung EA 65 (Produktnummer 1.09269). Mit der Polychromlösung wird die Differenzierung des Plattenepithels dargestellt. Mit Papanicolaou-Lösung 2a Orange G Lösung (OG6) erhält man ein bleiches, gelb-oranges Färbebild bei reifen und verhornten Plattenepithelzellen.
Die 500-mL-Flasche reicht für 1500–2000 Färbungen. Dieses Produkt trägt die IVD- und CE-Markierung. Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Die Gebrauchsanweisung kann von dieser Webseite heruntergeladen werden.
Analysis Note
Zellkerne: blau bis dunkelviolett
Cyanophiles Zytoplasma: blau-grün
Eosinophiles Zytoplasma: rosa
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable |
| application(s) clinical testing | application(s) clinical testing | application(s) clinical testing | application(s) clinical testing |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
| IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
57.2 °F
flash_point_c
14 °C
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1068881000 | 04022536676579 |
| 1068882500 | 04022536084169 |
| 1068881022 | 04022536707365 |
| 1068889025 | 04022536084183 |
| 1068880500 | 04022536084145 |