Fortfahren mit
1.09254
Papanicolaou-Lösung 1b Hämatoxylin-Lösung S
for cytology
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 92,50
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 359,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
41116113
€ 92,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
pH
2.5 (20 °C in H2O)
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
Papanicolaou-Lösung 1b Hämatoxylinlösung S für die Zytologie ist eine gebrauchsfertige Lösung für die humanmedizinische Zelldiagnostik und dient dem Zweck der zytologischen Untersuchung von Probenmaterial menschlichen Ursprungs, zum Beispiel gynäkologische und klinisch-zytologische Probenmaterialien. Das Verfahren nach Papanicolaou ist das am häufigsten verwendete Färbungsverfahren für zytologische Proben und ist für die Färbung von exfoliativen Zellen in zytologischen Proben vorgesehen. Im ersten Schritt werden die Zellkerne gefärbt, entweder progressiv oder regressiv mit einer Hämatoxylinlösung (Hämatoxylinlösung modifiziert nach Gill II (Produktnummer 1.05175), Papanicolaou-Lösung 1a Harris Hämatoxylinlösung (Produktnummer 1.09253)) oder Papanicolaou Lösung 1b Hämatoxylinlösung S (Produktnummer 1.09254). Die Zellkerne werden blau bis dunkelviolett gefärbt. Beim progressiven Hämatoxylinfärbungsverfahren wird die Färbung bis zum Endpunkt ausgeführt, wonach der Objektträger in Leitungswasser gebläut wird. Beim regressiven Verfahren wird das Material überfärbt und die überschüssige Färbungslösung wird durch Säurewaschschritte gefolgt von einem Bläuungsschritt entfernt. Die Strukturen der Zellkerne sind durch das regressive Verfahren besser differenziert und sichtbar. Der zweite Färbungsschritt ist die zytoplasmische Färbung durch orangene Färbungslösung (Papanicolaou-Lösung 2b Orange II-Lösung, Produktnummer 1.106887 oder Papanicolaou-Lösung 2a Orange G-Lösung (OG6), Produktnummer 1.06888) zum Aufzeigen von reifen und keratinisierten Zellen. Die Zielstrukturen werden verschieden stark orange gefärbt. Der dritte Färbungsschritt verwendet die sogenannte Polychromlösung, eine Mischung aus Eosin, hellgrün SF und Bismarck-Braun, Papanicolaou-Lösung 3a polychromatische Lösung EA 31 (Produktnummer 1.09271), Papanicolaou-Lösung 3b polychromatische Lösung EA 50 (Produktnummer 1.09272), Papanicolaou-Lösung 3c polychromatische Lösung EA 65 (Produktnummer 1.09270) oder Papanicolaou-Lösung 3d polychromatische Lösung EA 65 (Produktnummer 1.09269). Die Polychromlösung wird verwendet, um die Differenzierung des Plattenepithels darzustellen. Sowohl Papanicolaou-Lösung 1a Harris-Hämatoxylinlösung (Produktnummer 1.09253) als auch Papanicolaou-Lösung 1b Hämatoxylinlösung S (Produktnummer 1.09254) erzeugen ein blaues bis dunkelviolettes Färbungsergebnis mit klinischem Probenmaterial.
Eine 500-ml-Flasche jeder Lösung reicht für 1500–2500 Objektträger. Dieses Produkt ist als IVD registriert und CE-zertifiziert und kann für die klinische Diagnostik eingesetzt werden. Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Diese Gebrauchsanweisung kann auf dieser Website heruntergeladen werden.
Analysis Note
Eignung für die Mikroskopie (Vaginalabstrich): entspricht
Zellkerne: blau bis dunkelviolett
Cyanophiles Zytoplasma: blau-grün
Eosinophiles Zytoplasma: rosa
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.092531.092691.09272
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1