Fortfahren mit
1.06731
Neocarmine MS "Fesago" color reagent
for the detection of textile fibres
Synonym(e):
Reagents for detection of textile fibres, Fesago
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 312,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116124
€ 312,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
pH
7.8 (20 °C in H2O)
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
20-25°C
General description
for the detection of textile fibers
Application
For the detection of textile fibers
Analysis Note
Suitability for coloration of textiles:passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.06732538821.09293
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
storage temp.
20-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
pH
7.8 (20 °C in H2O)
pH
1.5 (20 °C in H2O)
pH
-
pH
<1 (20 °C in H2O)
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
0.92 g/cm3 at 20 °C
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c