Dokumente
1.06732
Sigma-Aldrich
Neocarmin W „Fesago“ Farbreagenz
for the detection of textile fibres
Synonym(e):
Reagents for detection of textile fibres, Fesago
About This Item
UNSPSC-Code:
41116130
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Form
liquid
pH-Wert
1.5 (20 °C in H2O)
Dichte
1.01 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
für den Nachweis von Textilfasern.
Hinweis zur Analyse
Eignung für Textilienfärbung: entspricht
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable