Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
ACS reagent
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
99.0-101.0% (complexometric)
form
crystals
potency
361 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.005% Insoluble matter
pH
4.3-4.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
solubility
650 g/L
density
2.07 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1000 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Co: ≤0.002%, Cu: ≤0.002%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.01%, Mg: ≤0.005%, Mn: ≤0.002%, N: ≤0.001%, Na: ≤0.03%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.002%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ni+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Ni.H2O4S.6H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;/p-2
InChI key
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Identität: entspricht
Unlösliche Anteile: ≤ 0,005 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,001 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,001 %
Ca (Calcium): ≤ 0,005 %
Co (Cobalt): ≤ 0,002 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,002 %
Fe (Eisen): ≤ 0,001 %
K (Kalium): ≤ 0,01 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,005 %
Mn (Mangan): ≤ 0,002 %
Na (Natrium): ≤ 0,03 %
Pb (Blei): ≤ 0,001 %
Zn (Zink): ≤ 0,002 %
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form crystals | form crystals | form crystals | form powder or crystals |
| assay 99.0-101.0% (complexometric) | assay ≥98% | assay ≥98.0% (complexometric) | assay ≥99.9% trace metals basis, 98-102% (EDTA, complexometric) |
| solubility 650 g/L | solubility - | solubility 650 g/L | solubility water: soluble |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade ACS reagent | grade ACS reagent | grade - | grade - |
| density 2.07 g/cm3 at 20 °C | density - | density 2.07 g/cm3 at 20 °C | density 2.07 g/cm3 at 20 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nickel(II)-sulfat-Hexahydrat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10101-97-0
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1067271000 | 04022536081601 |
| 1067270100 | 04022536081588 |
| 1067270250 | 04022536081595 |