Fortfahren mit
1.06726
Nickel(II)-sulfat-Hexahydrat
EMPLURA®
Synonym(e):
Nickel(II)-sulfat-Hexahydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.86
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
232-104-9
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98.0% (complexometric)
Form:
crystals
Solubility:
650 g/L
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
product line
EMPLURA®
assay
≥98.0% (complexometric)
form
crystals
potency
361 mg/kg LD50, oral (rat)
impurities
≤0.5% Substances not precipitated by ammonium sulfide (as SO4)
pH
4.3-4.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
solubility
650 g/L
density
2.07 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1000 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.003%
cation traces
Co: ≤0.05%, Fe: ≤0.01%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.2%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ni+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Ni.H2O4S.6H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;/p-2
InChI key
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
General description
EMPLURA®
Analysis Note
Assay (komplexometrisch)≥ 98,0 %IdentitätentsprichtChlorid (Cl)≤ 0,003 %Co (Kobalt)≤ 0,05 %Fe (Eisen)≤ 0,01 %Pb (Blei)≤ 0,001 %Zn (Zink)≤ 0,2 %In Ammoniumsulfid nicht fällbare Anteile (als SO₄)≤ 0,5 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N4882227676939331
form
crystals
form
powder or crystals
form
crystals
form
powder or crystals
solubility
650 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
water: soluble
assay
≥98.0% (complexometric)
assay
98.0-102.0% (EDTA titration)
assay
≥98%
assay
≥99.9% trace metals basis, 98-102% (EDTA, complexometric)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
cation traces
Co: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.2%, Fe: ≤0.01%
cation traces
Fe: ≤0.001%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Co: ≤0.002%, Cu: ≤0.005%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.01%, Mg: ≤0.005%, Mn: ≤0.002%, Na: ≤0.05%
cation traces
Al: <50 ppm, Ca: <50 ppm, Co: <50 ppm, Cu: <50 ppm, Fe: <50 ppm, K: <50 ppm, Mg: <50 ppm, Na: <50 ppm, Pb: <50 ppm, Zn: <50 ppm
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.003%
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%
anion traces
chloride (Cl-): ≤20 ppm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nickel(II)-sulfat-Hexahydrat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10101-97-0
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
106726100004022536081557
106726905004022536081564