Fortfahren mit
1.06663
di-Natriumtartrat-Dihydrat
for analysis EMSURE®
Synonym(e):
di-Natriumtartrat-Dihydrat, di-Natriumtartrat-Dihydrat, Tartarsäure Natriumsalz-Dihydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H4Na2O6 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.08
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
212-773-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.5% (perchloric acid titration)
Form:
powder
Solubility:
290 g/L
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (perchloric acid titration)
form
powder
pH
8 (25 °C, 50 g/L in H2O)
solubility
290 g/L
density
1.82 g/cm3
bulk density
460 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, phosphate (PO43-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Fe: ≤0.0005%, N: ≤0.002%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-].O.O
InChI
1S/C4H6O6.2Na.2H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t1-,2-;;;;/m1..../s1
InChI key
FGJLAJMGHXGFDE-DGFHWNFOSA-L
Analysis Note
Gehalt (Perchlorsäuretitration): ≥ 99,5 %
pH-Wert (5 %; Wasser): 7,0–8,0
Chlorid (Cl): ≤ 0,0005 %
Phosphat (PO₄): ≤ 0,0005 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,002 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,002 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0,005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR140971995S4797
form
powder
form
-
form
solid
form
powder or crystals
assay
≥99.5% (perchloric acid titration)
assay
-
assay
≥98.0% (NT)
assay
≥99.0%
solubility
290 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.002%, phosphate (PO43-): ≤0.0005%
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
density
1.82 g/cm3
density
-
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under di-Natriumtartrat-Dihydrat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c