Fortfahren mit
1.06619
Brenztraubensäure-Natriumsalz
for biochemistry
Synonym(e):
Brenztraubensäure-Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 57,20
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 219,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 690,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.04
UNSPSC Code:
12352300
EC Index Number:
204-024-4
NACRES:
NA.21
MDL number:
€ 57,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<0.1 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
potency
5600 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
236.8 °C
density
1.78 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)C(=O)C
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
General description
Zwitterionische Puffersubstanz
MES wird als eine zwitterionische Puffersubstanz bei der Herstellung von Medien zur Kultivierung von Mikroorganismen und Pflanzenzellen verwendet. MES ist aufgrund ihrer biologischen Reaktionsträgheit eine sehr praktische Puffersubstanz.
für die Biochemie
Application
Brenztraubensäure-Natriumsalz für die Biochemie. CAS-Nr. 113-24-6, molare Masse 110,04 g/mol.
Analysis Note
Gehalt (Perchlorsäure-Titration, berechnet auf getrocknete Substanz)≥ 99,0 %Identität (IR-Spektrum)entsprichtChlorid (Cl)≤ 0,002 %Sulfat (SO₄)≤ 0,002 %Schwermetalle (als Pb)≤ 0,001 %Trocknungsverlust (105 °C; 3 Std.)≤ 0,5 %Geeignet als Enzymsubstrat (mit LDH gprüft)entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR9297P5280P3662
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
15-25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
density
1.78 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
1.78 at 20 °C
density
-
mp
236.8 °C
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
vapor pressure
<0.1 hPa ( 25 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
potency
5600 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
potency
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
106619005004022536080147
106619025004022536080154
106619100004022536080161