Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 135,00 | |
| 500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 526,00 | |
| 1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 889,00 |
Über diesen Artikel
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. ISO
form
solid
pH
12.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
460 °C
density
2.8 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1138 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-][O-]
InChI
1S/2Na.O2/c;;1-2/q2*+1;-2
InChI key
PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Identität: entspricht
Chlorid (Cl): ≤ 0,002 %
Phosphat (PO₄): ≤ 0,0005 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,001 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,003 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,002 %
Al (Aluminium): ≤ 0,001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,002 %
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form granular | form beads or granules | form beads (small) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| grade ACS reagent | grade reagent grade | grade ACS reagent, puriss. p.a. | grade ACS reagent |
| pH 12.8 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH 12.8 (20 °C, 100 g/L) | pH 12.8 (20 °C, 100 g/L) | pH 12.8 (20 °C, 100 g/L) |
| mp 460 °C | mp 460 °C (dec.) (lit.) | mp 460 °C (dec.) (lit.) | mp 460 °C (dec.) (lit.) |
| density 2.8 g/cm3 at 20 °C | density - | density - | density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumperoxid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1065631000 | 04022536079059 |
| 1065630500 | 04022536079042 |
| 1065630100 | 04022536079035 |