Merck
31445-M
Natriumperoxid
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, ≥95%
Synonym(e):
‘Natriumsuperoxid’
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Na2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
77.98
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352303
EC Number:
215-209-4
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
beads or granules
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
reag. ISO
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥95%
form
beads or granules
impurities
≤0.002% heavy metals (as Pb), ≤0.003% total nitrogen (N)
pH
12.8 (20 °C, 100 g/L)
mp
460 °C (dec.) (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, phosphate (PO43-): ≤5 ppm, sulfate (SO42-): ≤0.001%
cation traces
Al: ≤0.001%, Fe: ≤0.002%
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-][O-]
InChI
1S/2Na.O2/c;;1-2/q2*+1;-2
InChI key
PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
General description
Sodium peroxide (Sodium superoxide) has been synthesized by the matrix reaction of sodium atoms and oxygen molecules at high dilution in argon. Its IR spectral studies have been reported.
Application
Sodium peroxide may be used for the isotope dilution inductively coupled plasma mass spectrometric quantification of Ru, Pd, Ir, Pt and rare earth elements (such as Y, Th, Zr, Hf, Nb and Ta) in various geological samples.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumperoxid
pictograms
Flame over circleCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)