Fortfahren mit
1.06546
Natriumnitrat
99.99 Suprapur®
Synonym(e):
Natriumnitrat, Salpetersäure-Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 185,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
NNaO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.99
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-554-3
NACRES:
NA.21
Assay:
99.99%
Form:
solid
Solubility:
874 g/L
€ 185,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
description
for inorganic trace analysis
assay
99.99%
form
solid
potency
1267 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
308 °C
solubility
874 g/L
density
2.26 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1200 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
InChI key
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Sodium salt promoted the generation of nano zero valent iron by carbothermal reduction: For activating peroxydisulfate to degrade antibiotic: Dieses Forschungsprojekt demonstriert den Einsatz von Natriumnitrat bei der Synthese von nullwertigem Nanoeisen als effektive Methode, um Peroxodisulfat für den Abbau von Antibiotika in der Abwasserbehandlung zu aktivieren. Diese Verfahren bietet eine potenzielle Lösung für Umweltbelastungen durch Antibiotika (Xue C et al., 2024).
Analysis Note
Reinheit (metallisch): ≥ 99,99 %
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 99 %
Chlorid (Cl): ≤ 5 ppm
Iodat (IO₃): ≤ 5 ppm
Nitrit (NO₂): ≤ 10 ppm
Phosphat (PO₄): ≤ 2 ppm
Sulfat (SO₄): ≤ 30 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0,05 ppm
Ba (Barium): ≤ 5,0 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0,10 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0,010 ppm
Ce (Cerium): ≤ 0,010 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0,010 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0,010 ppm
Cs (Cäsium): ≤ 5 ppm
Cu (Kupfer): ≤ 0,010 ppm
Eu (Europium): ≤ 0,010 ppm
Fe (Eisen): ≤ 0,05 ppm
K (Kalium): ≤ 5,0 ppm
La (Lanthan): ≤ 0,010 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0,05 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0,010 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0,010 ppm
Pb (Blei): ≤ 0,010 ppm
Rb (Rubidium): ≤ 5,0 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0,010 pm
Sm (Samarium): ≤ 0,010 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0,10 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0,01 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0,010 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0,010 ppm
Zn (Zink): ≤ 0,010 ppm
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S8170S5506229938
form
solid
form
-
form
powder or crystals
form
solid
assay
99.99%
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
99.995% trace metals basis
solubility
874 g/L
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: soluble 874 g/L at 20 °C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
308 °C
mp
306 °C (dec.) (lit.)
mp
306 °C (dec.) (lit.)
mp
306 °C (dec.) (lit.)
density
2.26 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumnitrat
pictograms
Flame over circleExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
hcodes
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
106546005004022536078762