Merck
229938
Sigma-Aldrich
Natriumnitrat
99.995% trace metals basis
Synonym(e):
Chilesalpeter
Größe auswählen
10 G
€ 128,00
100 G
€ 139,00
€ 128,00
Voraussichtliches Versanddatum29. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
€ 128,00
100 G
€ 139,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
NaNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.99
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay:
99.995% trace metals basis
Form:
solid
Löslichkeit:
water: soluble 874 g/L at 20 °C
€ 128,00
Voraussichtliches Versanddatum29. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99.995% trace metals basis
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
306 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 874 g/L at 20 °C
Funktionelle Gruppe
nitrate
SMILES String
[Na+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
InChIKey
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Natriumnitrat wird zur Formulierung mobiler Phasen in einer asymmetrischen Fluss-Feld-Fluss-Fraktionierung (AF4) zur Größenverteilung kolloidaler Materialien verwendet.[1] Es wird auch als Komponente in einem Elektrolyt für die elektrochemische Messung verwendet.[2][3]
Piktogramme
Flame over circleExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Asymmetrical flow field flow fractionation methods to characterize submicron particles: application to carbon-based aggregates and nanoplastics
Gigault J, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 409(29), 6761-6769 (2017)
Thermodynamic and mechanical properties of model mitochondrial membranes
Nichols-Smith S, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1663(1), 82-88 (2004)
The effect of surface attachment on ligand binding: studying the association of Mg2+, Ca2+ and Sr2+ by 1-thioglycerol and 1, 4-dithiothreitol monolayers
Burshtain D and Mandler D
Physical Chemistry Chemical Physics, 8(1), 158-164 (2006)
Suna Choi et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 131(1), 70-76 (2008-08-12)
One of the most important requirements for non-viral gene delivery systems is the ability to mediate high levels of gene expression with low toxicity. After the DNA/vector complexes are taken up by cells through endocytosis, DNA is typically contained within
Filip J Larsen et al.
The American journal of clinical nutrition, 99(4), 843-850 (2014-02-07)
Nitrate, which is an inorganic anion abundant in vegetables, increases the efficiency of isolated human mitochondria. Such an effect might be reflected in changes in the resting metabolic rate (RMR) and formation of reactive oxygen species. The bioactivation of nitrate