Fortfahren mit
1.06520
Natriumiodid
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP
Synonym(e):
Natriumiodid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
INa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.89
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-679-3
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
agency
BP, JP, Ph. Eur., USP
vapor pressure
1 hPa ( 767 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
pH
6-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1304 °C/1013 hPa
mp
659 °C
density
3.67 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
General description
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Durch unser anwendungstechnisches Wissen und unsere Kompetenz in regulatorischen Angelegenheiten können wir Sie bei jedem Entwicklungs-, Aufskalierungs- und Produktionsschritt unterstützen.
Im Rahmen unseres EMPROVE® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung gewährleistet werden kann. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Application
Natriumiodid wird zur Behandlung oder Prävention von Iodmangel aufgrund schlechter Ernährung oder schlechter Aufnahme durch den Körper eingesetzt. 
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2176383831121.06523
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
agency
BP, Ph. Eur., JP, USP
agency
-
agency
-
agency
reag. Ph. Eur.
form
solid
form
powder
form
chunks or granules, crystalline powder, powder or crystals
form
powder
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
ReagentPlus®
product line
-
product line
EMSURE®
density
3.67 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
3.67 g/cm3 at 20 °C
Quality Level
500
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumiodid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
106520888904022536989402
106520902704027269170837
106520902904022536958712
106520500004022536078113